Wichtige Dokumente
905305
(S,S,S)-SPIRAP
≥95%
Synonym(e):
((1S,3S,3′S)-3,3′-diethyl-3H,3′H-1,1′-spirobi[isobenzofuran]-7,7′-diyl)bis(diphenylphosphane), (S)-CrabPhos
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
226-228 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC[C@H](O1)C2=C([C@@]1(O[C@@H]3CC)C4=C3C=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C(P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)=CC=C2
Anwendung
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Nagorny group designs SPIROL-based ligands for efficient catalysis, focusing on asymmetric transformations.