Merck
692379
Sigma-Aldrich
(R)-DM-BINAP
Synonym(e):
(R)-(+)-1,1′-Binaphthalin-2,2′-diyl-)bis[bis(3,5-dimethylphenyl)-phosphin], (R)-(+)-2,2′-Bis-[di-(3,5-xylyl)-phoshino]-1,1′-binaphthyl
Größe auswählen
100 MG
CHF 71.40
CHF 71.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 71.40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C52H48P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
734.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 71.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +169°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
187-191 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
P(c8cc(cc(c8)C)C)(c7cc(cc(c7)C)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5cc(cc(c5)C)C)c4cc(cc(c4)C)C)cccc3
InChI
1S/C52H48P2/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46/h9-32H,1-8H3
InChIKey
MXGXXBYVDMVJAO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago