Merck
700843
Sigma-Aldrich
(R)-Xyl-SDP
Synonym(e):
(R)-(+)-7,7′-Bis-[di-(3,5-dimethylphenyl)-phosphino]-1,1′-spirobiindan, (R)-(+)-7,7′-Bis-[di-(3,5-dimethylphenyl)-phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiinden
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C49H50P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
700.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +64.0, c = 1 in chloroform
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C49H50P2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)50(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)51(43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3
InChIKey
AZSBNBQMIMQOPG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)