Wichtige Dokumente
900932
TAMRA alkyne
≥95%
Synonym(e):
Tetramethylrhodamine alkyne
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=CNCCOCCOCCOCCOCC#C.CN(C)C1=CC=C(C(C2=C(C([O-])=O)C=CC=C2)=C(C=C3)C(O4)=CC3=[N+](C)C)C4=C1
InChIKey
ZFKUPSPWMXEEIG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?