760757
Azide-fluor 545
Synonym(e):
5-Carboxytetramethylrhodamine-azide, TAMRA PEG azide., TAMRA-azide, Tetramethylrhodamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Spectral Properties: Abs/Em = 546/565 nm
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Drug discovery process by utilizing chemistry reaction of Cu(I)-catalyzed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of terminal alkynes with organoazides to yield 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles.