Merck
761621
Sigma-Aldrich
Fluor 488-Alkyne
95% (HPLC)
Synonym(e):
Rhodamine 110-PEG4-alkyne
Größe auswählen
1 MG
CHF 109.00
5 MG
CHF 408.00
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 109.00
5 MG
CHF 408.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H33N3O8
Molekulargewicht:
587.62
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95% (HPLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Rhodamine 110 conjugated terminal alkyne. Can be used to detect or label azide containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition.
Spectral Properties: Abs/Em = 501/525
Fluor 488-Alkyne Spectrum
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
Click chemistry is an approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by using a few practical and reliable reactions.