762342
Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amin
95%
Synonym(e):
3,3′,3′′-(4,4′,4′′-(Nitrilotris(methylen))tris(1H-1,2,3-triazol-4,1-diyl))tris(propan-1-ol), THPTA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
331-336 °C (decomposition)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCCN1N=NC(CN(CC2=CN(CCCO)N=N2)CC3=CN(CCCO)N=N3)=C1
InChI
1S/C18H30N10O3/c29-7-1-4-26-13-16(19-22-26)10-25(11-17-14-27(23-20-17)5-2-8-30)12-18-15-28(24-21-18)6-3-9-31/h13-15,29-31H,1-12H2
InChIKey
VAKXPQHQQNOUEZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable