Merck
225827
Sigma-Aldrich
Di-(N-succinimidyl)-carbonat
≥95%, for peptide synthesis
Synonym(e):
N-Succinimidyl-carbonat, DSC
Größe auswählen
1 G
CHF 44.00
5 G
CHF 114.00
25 G
CHF 380.00
CHF 44.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 44.00
5 G
CHF 114.00
25 G
CHF 380.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.17
Beilstein:
1499137
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 44.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Di-(N-succinimidyl)-carbonat, ≥95%
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Carbonylations
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
imide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
InChIKey
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Di-(N,N′-succinimidyl)-carbonat wird für die HPLC-Bestimmung von Aminoverbindungen verwendet.
Anwendung
Di-(N,N′-succinimidyl)-carbonat hat folgende Anwendungen:
  • Als aktivierendes Reagenz für die reaktive Musterbildung von Polymerbürsten, um primäre Amine durch Post-Funktionalisierung zu binden.[1]
  • Als Alkoxycarbonyl-Reagenz für eine Vielzahl von primären und sterisch gehinderten sekundären Alkoholen, womit wiederum die Synthese von verschiedenen strukturell vielfältigen Carbamaten ermöglicht wird.[2]
  • Als Kopplungsreagenz für die Synthese von Thiophospholipiden, die häufig bei der Verankerung von Biomembranen an Goldoberflächen zum Einsatz kommt.[3]
Es kann auch zur Herstellung eines heterobifunktionellen, spaltbaren Linkers für SVEC (Succinimidyl 2-(vinylsulfonyl)ethylcarbonat) und Thiol-modifizierte DNA eingesetzt werden.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N,N?-Disuccinimidyl carbonate as a coupling agent in the synthesis of thiophospholipids used for anchoring biomembranes to gold surfaces
Boden N, et al.
Tetrahedron, 54(38), 11537-11548 (1998)
Tetrahedron Letters, 33, 2781-2781 (1992)
Chang-Juan Tao et al.
Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 115(3), 407-411 (2015-05-31)
To assess whether consensus guideline-based atlas-based auto-segmentation (ABAS) reduces interobserver variation and improves dosimetric parameter consistency for organs at risk (OARs) in nasopharyngeal carcinoma (NPC). Eight radiation oncologists from 8 institutes contoured 20 OARs on planning CT images of 16
Reactive patterning via post-functionalization of polymer brushes utilizing disuccinimidyl carbonate activation to couple primary amines
Diamanti S, et al.
Polymer, 49(17), 3770-3779 (2008)
N, N?-Disuccinimidyl Carbonate: A Useful Reagent for Alkoxycarbonylation of Amines
Ghosh KA, et al.
Tetrahedron Letters, 33(20), 2781-2781 (1992)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf