QBD10826
Biotin-dPEG®7-NH2
Synonym(e):
(3aS,4S,6aR)-N-(23-Amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricos-1-yl)hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable