Merck
861510
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin -dihydrochlorid Hydrat
97%
Synonym(e):
4,4′-Diamino-3,3′,5,5′-tetramethyl-biphenyl -dihydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.27 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
InChIKey
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Convenient water-soluble form of TMB for determination of peroxidase.
Nicht krebserregender Ersatz für Benzidin.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)