Merck
86141
Sigma-Aldrich
Sulfobernsteinsäure-dicyclohexylester Natriumsalz
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Dicyclohexyl-natrium-sulfosuccinat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H25NaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Beschreibung
anionic
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
fibers
Mol-Gew.
384.42 g/mol
Verunreinigungen
≤2% water
Anwendung(en)
detection
Funktionelle Gruppe
ester
sulfonic acid
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C(CC(=O)OC1CCCCC1)C(=O)OC2CCCCC2
InChI
1S/C16H26O7S.Na/c17-15(22-12-7-3-1-4-8-12)11-14(24(19,20)21)16(18)23-13-9-5-2-6-10-13;/h12-14H,1-11H2,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChIKey
UELAIMNOXLAYRW-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)