88460
Mercaptosuccinylsäure
ReagentPlus®, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
Thioaepfelsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
145-154 °C
155-157 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChIKey
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable