Wichtige Dokumente
33065
1-Butanol
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
n-Butanol, Butylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Dampfdruck
5.5 mmHg
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
649 °F
Expl.-Gr.
11.2 %
Verunreinigungen
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% free acid (as C3H7COOH)
≤0.01% n-butylaldehyde
≤0.03% aldehydes, ketones (as C3H7CHO)
≤0.05% 2-butanol
≤0.1% di-n-butylether
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.15% iso-butanol
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−90 °C (lit.)
Dichte
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Die Artikelnummer 33065-6X1L-R wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 33065-1L-R, die physikalisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
greener alternative product
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?