Wichtige Dokumente
779105
β-Cyclodextrin
Wacker Chemie AG, ≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
Cavamax® W7, beta-Cyclodextrin, Caraway, Cycloheptaamylose, Cyclomaltoheptaose, Schardingerβ-Dextrin
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
Hersteller/Markenname
Wacker Chemie AG
Verlust
≤14.0% loss on drying
mp (Schmelzpunkt)
290-300 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChIKey
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
Anwendung
- Linearen kationischen Polymeren auf β-Cyclodextrinbasis (β-CDPs) und polykationischen β-Cyclodextrin-Klickclustern für Genabgabeanwendungen.[3][4]
- Einem mehrfach reaktionsfähigen supramolekularen „nanogated Ensemble“ durch Aufpfropfen auf mesoporöses Siliziumdioxid zur kontrollierten Freisetzung eingeschlossener Moleküle.[5]
- Bifunktionelles Adsorptionsmittel aus EDTA-vernetztem β-Cyclodextrin (EDTA-β-CD) für die gleichzeitige Adsorption von Metallen und Farbstoffen.[6]
- Einem von β-Cyclodextrin abgeleiteten siRNA-Verabreichungsvektor für das Gen-Silencing.[7]
- β-CD chiraler stationärer Phase (CCNCSP) für die Enantioseparation chiraler Arzneimittel durch Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC).[8]
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?