Merck
774405
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminobutan-1,4-dithiol -hydrochlorid
99% (titration)
Synonym(e):
(S)-2-Aminobutan-1,4-dithiol -hydrochlorid, (2S)-2-Amino-1,4-dimercaptobutan -hydrochlorid, DTBA, Dithiobutylamin
Größe auswählen
1 G
CHF 177.00
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 177.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H11NS2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99% (titration)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
210-225 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.N[C@H](CS)CCS
InChI
1S/C4H11NS2.ClH/c5-4(3-7)1-2-6;/h4,6-7H,1-3,5H2;1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
HWWPXJZINVJNBM-WCCKRBBISA-N
Anwendung
(S)-2-Aminobutan-1,4-dithiolhydrochlorid (DTBA), auch als Dithiobutylamin bekannt, ist ein biologisches Reduktionsreagens mit verbesserten Eigenschaften gegenüber anderen gängigen Reagenzien. DTBA verringert niedermolekulare Disulfide 3–5x schneller als DTT und kann die cysteinabhängige Protease Papain 14x schneller reduzieren (aktivieren) als DTT.[1][2] Zusätzlich wird das Entfernen von DTBA aus Gemischen nach der Verwendung aufgrund des Vorhandenseins der primären Aminogruppe vereinfacht und kann durch ein Kationenaustauschharz erzielt werden.[1]
Dithiobutylamin oder DTBA ist ein neues biologisches Reduktionsreagens mit verbesserten Eigenschaften gegenüber gängigen verwendeten Reagenzien. DTBA verringert niedermolekulare Disulfide 3–5x schneller als DTT und kann die cysteinabhängige Protease Papain 14x schneller reduzieren (aktivieren) als DTT. Zusätzlich wird das Entfernen von DTBA aus Gemischen nach der Verwendung aufgrund des Vorhandenseins der primären Aminogruppe vereinfacht und kann durch ein Kationenaustauschharz erzielt werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A potent, versatile disulfide-reducing agent from aspartic acid.
Lukesh III, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(9), 4057-4059 (2012)
Mozhdeh Imaninezhad et al.
Bioconjugate chemistry, 30(1), 34-46 (2018-12-19)
Macroporous cell-laden hydrogels have recently gained recognition for a wide range of biomedical and bioengineering applications. There are various approaches to create porosity in hydrogels, including lyophilization or foam formation. However, many do not allow a precise control over pore
Coordination properties of dithiobutylamine (DTBA), a newly introduced protein disulfide reducing agent.
Adamczyk J, et al.
Inorganic Chemistry, 54(2), 596-606 (2014)
Javier Troyano et al.
Inorganic chemistry, 58(5), 3290-3301 (2019-02-13)
Direct reactions under ambient conditions between CuX (X = Br, I) and thiobenzamide (TBA) were carried out at different ratios, giving rise to the formation of a series of one-dimensional (1D) coordination polymers, (CPs) [CuI(TBA)] n (1), [Cu3I3(TBA)2] n (4)
Aiping Wen et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 111, 110759-110759 (2020-04-14)
Ovarian cancer is considered to be the most fatal reproductive cancers. Melphalan is used to treat ovarian cancer as an intraperitoneal chemotherapy agent. However, elucidating its pharmacokinetic behavior and preparing it for administration are challenging since it undergoes spontaneous hydrolysis.
Verwandter Inhalt
Raines lab innovations include traceless Staudinger ligation and DTBA reagent, advancing chemical biology research with Sigma-Aldrich.