Wichtige Dokumente
C121509
Cystamin -dihydrochlorid
96%
Synonym(e):
2,2′-Diamino-diethyldisulfid -dihydrochlorid, 2,2′-Dithio-bis-(ethylamin) -dihydrochlorid, Decarboxycystin -dihydrochlorid
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
217-220 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChIKey
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.