764221
Propargyl-N-hydroxysuccinimidyl ester
Synonym(e):
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(prop-2-ynyloxy)propanoate, 3-(2-Propyn-1-yloxy)propanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Alkyne-NHS ester, Propargyl-succinimidyl-ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
36-41 °C
Funktionelle Gruppe
NHS ester
alkyne
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C#CCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C10H11NO5/c1-2-6-15-7-5-10(14)16-11-8(12)3-4-9(11)13/h1H,3-7H2
InChIKey
WKIKHHMUNOVQLD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable