901699
3-Mercaptopropanyl-N-hydroxysuccinimide ester
>95%
Synonym(e):
NHS ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>95%
Form
solid or liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Farbe
colorless to yellow
Funktionelle Gruppe
NHS ester
thiol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C7H9NO4S/c9-5-1-2-6(10)8(5)12-7(11)3-4-13/h13H,1-4H2
InChIKey
UTBOEPMMEANMPS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
110.0 °F
Flammpunkt (°C)
43.33 °C