Merck
735310
Sigma-Aldrich
8-Bromo-2,3-dihydro-4(1H)-quinolinone
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 49.50
CHF 49.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 49.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 49.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
53-58 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
Brc1cccc2C(=O)CCNc12
InChI
1S/C9H8BrNO/c10-7-3-1-2-6-8(12)4-5-11-9(6)7/h1-3,11H,4-5H2
InChIKey
UHCQKTPURTYSFF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)