Merck
733237
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2BrF4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.460
Dichte
1.774 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1ncc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2BrF4N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
InChIKey
HKACHYLUXHBYMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)