732435
4,7-Bis(2-bromo-5-thienyl)-2,1,3-Benzothiadiazol
≥99.0% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
245-247 °C
SMILES String
Brc1ccc(s1)-c2ccc(-c3ccc(Br)s3)c4nsnc24
InChI
1S/C14H6Br2N2S3/c15-11-5-3-9(19-11)7-1-2-8(10-4-6-12(16)20-10)14-13(7)17-21-18-14/h1-6H
InChIKey
ZIIMIGRZSUYQGW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.