693847
4,7-Dibrombenzo[c]-1,2,5-Thiadiazol
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
184-185 °C
SMILES String
Brc1ccc(Br)c2nsnc12
InChI
1S/C6H2Br2N2S/c7-3-1-2-4(8)6-5(3)9-11-10-6/h1-2H
InChIKey
FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.