Merck
702803
Sigma-Aldrich
2,1,3-Benzothiadiazol-4,7-bis(Boronsäurepinakolester)
95%
Synonym(e):
Benzo[c]-1,2,3-thiadiazol-4,7-diyl-4,7-diboronsäure-dipinakolester
Größe auswählen
1 G
CHF 252.00
CHF 252.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 252.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26B2N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 252.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
207-212 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)c4nsnc24
InChI
1S/C18H26B2N2O4S/c1-15(2)16(3,4)24-19(23-15)11-9-10-12(14-13(11)21-27-22-14)20-25-17(5,6)18(7,8)26-20/h9-10H,1-8H3
InChIKey
DHWADSHFLSDMBJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.