Merck
774367
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde
≥97%
Synonym(e):
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde, 7-Bromo-4-formyl-2,1,3-benzothiadiazole
Größe auswählen
500 MG
CHF 83.70
CHF 83.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 83.70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3BrN2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 83.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
192-194 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1ccc(C=O)c2nsnc12
InChI
1S/C7H3BrN2OS/c8-5-2-1-4(3-11)6-7(5)10-12-9-6/h1-3H
InChIKey
VPDPNJVAWKCZEH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)