Merck
728276
Sigma-Aldrich
(Bromethinyl)benzol
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
1-Brom-2-phenyl-acetylen, 1-Brom-2-phenyl-ethin, No transaltion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.03
Beilstein:
606222
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
liquid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
BrC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H
InChIKey
BPVHWNVBBDHIQU-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)