Merck
206512
Sigma-Aldrich
(4-Bromphenyl)-acetylen
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 89.00
CHF 89.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 89.00
About This Item
Lineare Formel:
HC≡CC6H4Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 89.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
64-67 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
InChIKey
LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
1-Bromo-4-ethynylbenzene was used in the synthesis of 1-bromo-4-(4′-tetrahydropyranyloxy-1′-ethynylphenyl)benzene[1].
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Long TM and Swager TM.
Journal of Materials Chemistry, 12(12), 3407-3412 (2002)