722413
2-Bromo-4-chloropyridine
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
12-17 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Clc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
InChIKey
SURKZMFXICWLHU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable