Merck
723339
Sigma-Aldrich
2-Brom-4-Fluorpyridin
96%
Synonym(e):
4-Fluor-2-brompyridin
Größe auswählen
1 G
CHF 64.80
CHF 64.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 64.80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrFN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 64.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.537
Dichte
1.699 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
InChIKey
AIEATTRZKVGMBO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
170.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)