Merck
712930
Sigma-Aldrich
3-Cyanophthalid
98%
Synonym(e):
1,3-Dihydro-3-oxo-1-isobenzofurancarbonitril, 5-Cyano-3H-isobenzofuranon
Größe auswählen
1 G
CHF 164.00
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 164.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.14
Beilstein:
4292885
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.5% (GC)
98%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
ester
nitrile
SMILES String
O=C1OC(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C9H5NO2/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12-8/h1-4,8H
InChIKey
PUIVIZQHTBRFTR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)