Merck
D156604
Sigma-Aldrich
Natriumdimethyldithiocarbamat Hydrat
98%
Synonym(e):
Dimethyldithiocarbaminsäure Natriumsalz
Größe auswählen
25 G
CHF 97.70
100 G
CHF 287.00
CHF 97.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 97.70
100 G
CHF 287.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCSSNa · aq
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.21 (anhydrous basis)
Beilstein:
3569024
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 97.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
120-122 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[H]O[H].CN(C)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C3H7NS2.Na.H2O/c1-4(2)3(5)6;;/h1-2H3,(H,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
RJCVAPZBRKHUSV-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Chelating agent
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kathryn L Linge et al.
Environmental science. Processes & impacts, 22(3), 653-662 (2020-03-10)
The use of monochloramine as an alternative disinfectant to chlorine in drinking water treatment can lead to increased formation of emerging nitrogenous halogenated disinfection by-products (DBPs), even when the formation of regulated halogenated DBPs has decreased. In this study, we