Merck
M9009
Sigma-Aldrich
Methoxyacetonitril
≥98%
Größe auswählen
5 G
CHF 101.00
25 G
CHF 451.00
100 G
CHF 985.00
CHF 101.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 101.00
25 G
CHF 451.00
100 G
CHF 985.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
71.08
Beilstein:
1738014
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 101.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.381 (lit.)
bp
118-119 °C/731 mmHg (lit.)
Dichte
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
InChIKey
QKPVEISEHYYHRH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of