374768
Glycolonitril
55 wt. % in H2O
Synonym(e):
Glykolsäurenitril -Lösung, Formaldehyd-cyanhydrin, Hydroxyacetonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
55 wt. % in H2O
Verunreinigungen
3 mol methyl alcohol
Brechungsindex
n20/D 1.375
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C
SMILES String
OCC#N
InChI
1S/C2H3NO/c3-1-2-4/h4H,2H2
InChIKey
LTYRAPJYLUPLCI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup