Merck
647195
Sigma-Aldrich
5-Cyanophthalid
97%
Synonym(e):
1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitril, 5-Cyano-3H-isobenzofuranon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
201-205 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
nitrile
SMILES String
O=C1OCc2cc(ccc12)C#N
InChI
1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2
InChIKey
XEEGWTLAFIZLSF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)