Merck
708194
Sigma-Aldrich
2-Brom-3-fluorpropionsäure
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4BrFO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.466
Dichte
1.954 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)C(Br)CF
InChI
1S/C3H4BrFO2/c4-2(1-5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
InChIKey
FBPUCVAAEPPEMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)