498203
3,3,3-Trifluorpropionsäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.333 (lit.)
bp
145 °C/746 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
9.7 °C (lit.)
Dichte
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CC(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)
InChIKey
KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- 2,2,2-trifluoroethyl 3,3,3-trifluoroprionate
- ethyl 3,3,3-trifluoroprionate
- N-trifluoropropionyl-D-mannosamine
- 3,3,3-trifluoropropanoyl chloride
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
198.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92.22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter