Merck
597449
Sigma-Aldrich
3-Thiophencarbonitril
95%
Synonym(e):
3-Cyanthiophen, Thiophen-3-nitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.5630 (lit.)
bp
82 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
N#Cc1ccsc1
InChI
1S/C5H3NS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H
InChIKey
GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Thiophenecarbonitrile can be used to synthesize the following:
  • 2,4-dinaphthyl-3-cyanothiophene via reaction with iodonaphthalene[1]
  • 2,5-bis-tri(n-butyl)tin-3-cyanothiophene, a building block for the synthesis of new alternating (3-alkyl/3-cyano)thiophene copolymers[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85.56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
"Extension of the Heck reaction to the arylation of activated thiophenes"
<BIG>Lavenot.L, et al.</BIG>
Journal of Organometallic Chemistry, 567(01), 49-55 (1998)
Artikel
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.