Merck
E49207
Sigma-Aldrich
2-Ethylthiophen
97%
Größe auswählen
25 G
CHF 191.00
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 191.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.19
Beilstein:
105402
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.513 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1cccs1
InChI
1S/C6H8S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
JCCCMAAJYSNBPR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
85.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1