This product does not contain stabilizer.
Wichtige Dokumente
639842
1-Brom-2-(2-methoxyethoxy)ethan
95%
Synonym(e):
1-(2-Bromoethoxy)-2-methoxyethane, 1-Bromo-2-[1-[2-(methyloxy)ethyl]oxy]ethane, 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, 2-(2′-Methoxyethoxy)ethyl bromide, 2-Bromoethyl 2-methoxyethyl ether, 7-Bromo-2,5-dioxaheptane
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
37-40 °C/0.01 mmHg (lit.)
Dichte
1.3600 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COCCOCCBr
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
InChIKey
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Ist dieses Produkt mit Na2CO3 stabilisiert?