Wichtige Dokumente
704709
p-Terphenyl-4,4′′-Dithiol
95%
Synonym(e):
1,4-Bis-(4-mercaptophenyl)-benzol, TPDT
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
294-299 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(S)cc3
InChI
1S/C18H14S2/c19-17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(20)12-8-16/h1-12,19-20H
InChIKey
HSAKNFPXLQYFIJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.