Wichtige Dokumente
763969
Benzene-1,4-dithiol
99% (GC)
Synonym(e):
1,4-Benzenedithiol, 1,4-Dimercaptobenzene
Qualitätsniveau
Assay
99% (GC)
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
92-97 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Sc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C6H6S2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChIKey
WYLQRHZSKIDFEP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?