Wichtige Dokumente
02390
1,2-Ethandithiol
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
1,2-Dimercaptoethan, Dithioglykol, Ethylenmercaptan
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
4.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.558 (lit.)
n20/D 1.558
bp
144-146 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−41 °C (lit.)
Dichte
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thiol
SMILES String
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 1,3-Dithiolanes by reacting with aldehydes or ketones.
- Dithiazepan-3-yl-alkanoic acids by cyclocondensation reaction with amino acids and formaldehyde.
- EDT can also be used as a scavenger in solid phase peptide synthesis for the efficient deprotection of the peptide resin.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?