Wichtige Dokumente
673099
Biphenyl-4,4′-dithiol
95%
Synonym(e):
BPDT, 4,4′-Dimercaptobiphenyl, BDT
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
165-174 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(S)cc2
InChI
1S/C12H10S2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
InChIKey
VRPKUXAKHIINGG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.