Wichtige Dokumente
704520
3,5-Dichlor-4-Pyridin-Boronsäurepinakolester
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
102-107 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c(Cl)cncc2Cl
InChI
1S/C11H14BCl2NO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)9-7(13)5-15-6-8(9)14/h5-6H,1-4H3
InChIKey
RGVJCGWAHPEENO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)