Merck
694215
Sigma-Aldrich
(S,S)-2,3-Bis(tert-butylmethylphosphino)chinoxalin
Synonym(e):
QuinoxP®
Größe auswählen
100 MG
CHF 81.50
CHF 81.50
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 81.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H28N2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 81.50
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]22/D +55°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
100-105 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CP(c1nc2ccccc2nc1P(C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H28N2P2/c1-17(2,3)21(7)15-16(22(8)18(4,5)6)20-14-12-10-9-11-13(14)19-15/h9-12H,1-8H3/t21-,22-/m1/s1
InChIKey
DRZBLHZZDMCPGX-FGZHOGPDSA-N
Rechtliche Hinweise
QuinoxP is a registered trademark of Nippon Chemical Industry Co., Ltd.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)