Merck
176176
Sigma-Aldrich
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
99%
Synonym(e):
Trifluormethansulfonanhydrid
About This Item
Lineare Formel:
(CF3SO2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.14
Beilstein:
1813600
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
5.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.321 (lit.)
bp
81-83 °C (lit.)
Dichte
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
InChIKey
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Trifluormethansulfonsäureanhydrid, auch als Triflinsäureanhydrid bezeichnet, ist ein elektrophiles Reagenz, das eine effiziente Quelle von Trifluormethyl darstellt. Es wird häufig in der organischen Chemie verwendet, um sauerstoffhaltige Verbindungen in Triflate umzuwandeln und die elektrophile Aktivierung und die anschließende Umwandlung von Amiden, Sulfoxiden und Phosphoroxiden zu ermöglichen.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Trifluormethansulfonsäureanhydrid:
  • Reaktant bei der Synthese von Dipentaerythritol-Hexatriflat mittels Triflatationsverfahren und Azido-Diphenyl-Essigsäure.
  • Katalysator für die Glykosylierung zur Synthese von Polysacchariden.
  • Reagenz für die stereoselektive Synthese von Mannosazid-Methyluronat-Donatoren.
  • Aktivator für die direkte Glykosylierung mit anomeren Hydroxyzuckern
  • Ein Methylierungsreagenz zur Synthese von trifluormethylierten Verbindungen durch direkte Einführung der CF3-Gruppe zu (Hetero-)Arenen.
  • Reagenz für die Herstellung von substituierten Tetrazolen aus sekundären Amiden unter Verwendung von Natriumazid.
  • Reagenz in der Bischler−Napieraiski-Zyklisierungsreaktion zusammen mit 4-(N,N-Dimethylamnino)pyridin.
Katalysator für die Glykolysierung bei der Synthese von Polysacchariden
Reagens für die stereoselektive Synthese von Mannosazid-Methyluronat-Donatoren
Aktivator für die direkte Glykolysierung mit anomeren Hydroxyzuckern
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
not determinedboils before flash
Flammpunkt (°C)
not determinedboils before flash
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[11 C] phenytoin revisited: synthesis by [11 C] CO carbonylation and first evaluation as a P-gp tracer in rats
Joost V,et al.
EJNMMI Research, 2, 1-11 (2012)
Controlled star poly (2-oxazoline) s: Synthesis, characterization
Laetitia P,et al.
European Polymer Journal, 122, 109323-109323 (2020)
The conversion of secondary amides to tetrazoles with trifluoromethanesulfonic anhydride and sodium azide
Thomas EW
Synthesis, 1993(08), 767-768 (1993)
Recent applications of trifluoromethanesulfonic anhydride in organic synthesis
Qixue Q, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 135, e202215008-e202215008 (2023)
Trifluoromethanesulfonic anhydride-4-(N, N-dimethylamino) pyridine as a reagent combination for effecting Bischler-Napieraiski cyclisation under mild conditions: application to total syntheses of the Amaryllidaceae alkaloids N-methylcrinasiadine, anhydrolycorinone, hippadine and oxoassoanine
David CR, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1993(24), 2551-2553 (1995)