Wichtige Dokumente
690228
N,N-Bis-[3-(methylamino)-propyl]-methylamin
98%
Synonym(e):
N-Methyl-3,3′-bis-(methylamino)-dipropylamin, Methylbis-(3-methylaminopropyl)-amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (with HClO4, T)
98%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤1% water
SMILES String
CNCCCN(C)CCCNC
InChI
1S/C9H23N3/c1-10-6-4-8-12(3)9-5-7-11-2/h10-11H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
PQYGBJHVVYREGU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)