Merck
278440
Sigma-Aldrich
2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4539 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
Dichte
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CN(C)CCN(C)CCO
InChI
1S/C7H18N2O/c1-8(2)4-5-9(3)6-7-10/h10H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
LSYBWANTZYUTGJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol (dmemH) has been used in the preparation of new iron clusters:
  • [Fe7O4(O2CPh)11(dmem)2][1]
  • [Fe7O4 (O2CMe)11(dmem)2][1]
  • [Fe6O2(OH)4(O2CBut)8(dmem)2][1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rashmi Bagai et al.
Inorganic chemistry, 46(11), 4535-4547 (2007-04-26)
The syntheses, crystal structures, and magnetochemical characterization of four new iron clusters [Fe7O4(O2CPh)11(dmem)2] (1), [Fe7O4(O2CMe)11(dmem)2] (2), [Fe6O2(OH)4(O2CBut)8(dmem)2] (3), and [Fe3O(O2CBut)2(N3)3(dmem)2] (4) (dmemH=Me2NCH2CH2N(Me)CH2CH2OH)=2-{[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol) are reported. The reaction of dmemH with [Fe3O(O2CR)6(H2O)3](NO3) (R=Ph (1), Me (2), and But (3)) gave 1, 2