Merck
203939
Sigma-Aldrich
Palladium
powder, 99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Palladium (Pulver), Palladium-Element, Palladiummohr
Größe auswählen
1 G
CHF 294.00
5 G
CHF 1’230.00
CHF 294.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 294.00
5 G
CHF 1’230.00
About This Item
Lineare Formel:
Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.42
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 294.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.995% trace metals basis
Form
powder
Widerstandsfähigkeit
9.96 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
0.25-2.36 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1554 °C (lit.)
Dichte
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Palladium (Pd) ist ein silbrig-weißes Edelmetall in der Platingruppe der Metalle. Im Vergleich zu den anderen Metallen der Platingruppe hat Pd die niedrigste Dichte, 12 g/cm3, und den niedrigsten Schmelzpunkt, 1555 °C. Pd ist für seine starke katalytische Aktivität bekannt und wird in verschiedenen Anwendungen wie elektrischen Geräten, Dentalmaterialien, implantierten medizinischen Geräten und Automobilkatalysatoren verwendet. Darüber hinaus wird es häufig bei der Herstellung verschiedener heterogener Palladiumkatalysatoren für verschiedene organische Transformationen eingesetzt. Unser hochreines Pd-Pulver zeichnet sich durch seine hohe Spurenmetallreinheit aus, sodass es besonders für sensible Forschungsprojekte in den Bereichen Elektronik, Katalyse und Synthese geeignet ist.
Anwendung
  • Advances in silicon-carbon composites anodes derived from agro wastes for applications in lithium-ion battery: A review.: Diese Bewertung beleuchtet die Integration von Graphit und Silizium aus landwirtschaftlichen Abfällen zur Herstellung von Hochleistungsanoden für Lithium-Ionen-Batterien und unterstreicht die Bedeutung nachhaltiger Materialquellen in der Batterietechnologie (Fafure et al., 2024).
  • Edge-optimierter Supermikrogenerator auf Basis einer zweidimensionalen Schottky-Verbindung.: Die elektrischen Eigenschaften von Graphit werden genutzt, um die Effizienz von Mikrogeneratoren zu verbessern, und tragen wesentlich zu den Fortschritten bei mikroelektromechanischen Systemen (MEMS) und Technologien zur Energiegewinnung bei (Yu et al., 2024).
  • Batch and semi-continuous treatment of cassava wastewater using microbial fuel cells and metataxonomic analysis.: Demonstriert die Anwendung von Graphit in mikrobiellen Brennstoffzellen zur Abwasseraufbereitung und bietet eine umweltfreundliche Lösung für Abfallmanagement und Energieerzeugung in industriellen Prozessen (Quintero-Díaz und Gil-Posada, 2024).
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Xuxing Chen et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(16), 2582-2585 (2013-03-19)
A one-pot two-step synthesis of versatile indenones has been developed. This palladium(II)-catalyzed transformation involves generation and condensation of ortho-functionalized 1,2-benzils from 2-(2-arylethynylphenyl)acetonitriles using Ph2SO as the oxidant. The resulting 3-cyanoindenones can be converted to various valuable molecules.
Stefano Nicolai et al.
The Journal of organic chemistry, 78(8), 3783-3801 (2013-03-21)
Tetrahydrofurans and pyrrolidines are among the most important heterocycles found in bioactive compounds. Cyclization-functionalization domino reactions of alcohols or amines onto olefins constitute one of the most efficient methods to access them. In this context, oxy- and aminoalkynylation are especially
Meng Wang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(16), 2574-2577 (2013-03-15)
A novel Pd/Cu catalyzed domino reaction for the synthesis of functionalized pyrrolo[1,2-b]pyridazines from readily accessible (hetero)aryl propargyl alcohols and 1-amino-2-bromopyrroles was developed. This cascade process involves a Sonogashira cross-coupling reaction, an isomerization and an intramolecular condensation.
Ling Li et al.
Nature chemistry, 5(7), 607-612 (2013-06-22)
The development of transition metal-catalysed cross-coupling reactions has greatly influenced the manner in which the synthesis of complex organic molecules is approached. A wide variety of methods are now available for the formation of C(sp(2))-C(sp(2)) bonds, and more recent work
V Volarevic et al.
Journal of B.U.ON. : official journal of the Balkan Union of Oncology, 18(1), 131-137 (2013-04-25)
As novel therapeutic agents relevant to colon cancer therapy are explored continuously, we tested 4 R2edda-type ligand precursors O,O'-dialkyl esters of (S,S)-ethylenediamine-N,N'-di-2-(4-methyl)pentanoic acid (L1.2HCl-L4.2HCl) and corresponding palladium(II) and platinum(II) complexes against the human colon cancer cell lines CaCo-2, SW480 and
Artikel
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf