Merck
687502
Sigma-Aldrich
Titan(IV)isopropoxid
packaged for use in deposition systems
Synonym(e):
Orthotitansäure-tetraisopropylester, Titan(IV)-isopropylat
Größe auswählen
25 G
CHF 964.00
CHF 964.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 964.00
About This Item
Lineare Formel:
Ti[OCH(CH3)2]4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.22
Beilstein:
3679474
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 964.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.999%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
14-17 °C (lit.)
Dichte
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
InChIKey
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 22 Titanium
Anwendung
In einem zweistufigen Sol-Gel-Verfahren wurden neuartige Metalloxid-/Phosphonat-Hybride aus Titan(IV)isopropoxid gebildet. Ausgangsmaterial für dünne Barium-Strontium-Titanat-Beschichtungen. Zur Herstellung poröser Titanosilikate; dabei handelt es sich um potenzielle Ionenaustausch-Materialien für die Beseitigung von radioaktiven Abfällen. Angewendet bei der Bildung eines Heterosupermoleküls, das aus einem TiO2 Nanokristallit-Viologen-Elektronenakzeptorkomplex besteht, dessen lichtinduzierter Elektronentransfer belegt ist.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yann Sarazin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (2)(2), 340-350 (2005-12-21)
The reactions of the bulky amino-bis(phenol) ligand Me(2)NCH(2)CH(2)N[CH(2)-3,5-Bu(t)(2)-C(6)H(2)OH-2](2)(1-H(2)) with Zn[N(SiMe(3))(2)](2)(4), [Mg[N(SiMe(3))(2)](2)](2)(5) and Ca[N(SiMe(3))(2)](2)(THF)(2)(6) yield the complexes 1-Zn, 1-Mg and 1-Ca in good yields. The X-ray structure of 1-Ca showed the complex to be dimeric, with calcium in a distorted octahedral
Henrique Antonio Mendonça Faria et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 56, 260-268 (2015-08-08)
The structural and electronic properties of titanium oxide nanotubes (TiO2) have attracted considerable attention for the development of therapeutic devices and imaging probes for nanomedicine. However, the fluorescence response of TiO2 has typically been within ultraviolet spectrum. In this study
Tadashi Kokubo et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 19(2), 695-702 (2007-07-11)
A rectangular specimen of polyethylene terephthalate (PET) was soaked in a titania solution composed of titanium isopropoxide, water, ethanol and nitric acid at 25 degrees C for 1 h. An amorphous titanium oxide was formed uniformly on the surface of
Manas K Panda et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(9), 2428-2440 (2010-02-18)
Controlled oxidation of organic sulfides to sulfoxides under ambient conditions has been achieved by a series of titanium isopropoxide complexes that use environmentally benign H(2)O(2) as a primary oxidant. Specifically, the [N,N'-bis(2-oxo-3-R(1)-5-R(2)-phenylmethyl)-N,N'-bis(methylene-R(3))-ethylenediamine]Ti(O(i)Pr)(2) [R(1) = t-Bu, R(2) = Me, R(3) =
Active cytotoxic reagents based on non-metallocene non-diketonato well-defined C2-symmetrical titanium complexes of tetradentate bis(phenolato) ligands.
Michal Shavit et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(40), 12098-12099 (2007-09-20)
Artikel
Atomic layer deposition (ALD) showcases innovation in novel structure synthesis, area-selective deposition, low-temperature deposition, and more.
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Alle anzeigen
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.