Merck
87560
Sigma-Aldrich
Titan(IV)isopropoxid
≥97.0%
Synonym(e):
TTIP, Orthotitansäure-tetraisopropylester, Titan(IV)-isopropylat
Größe auswählen
100 ML
CHF 61.90
500 ML
CHF 119.00
CHF 61.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 61.90
500 ML
CHF 119.00
About This Item
Lineare Formel:
Ti[OCH(CH3)2]4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.22
Beilstein:
3679474
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 61.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
14-17 °C (lit.)
Dichte
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
InChIKey
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tetraisopropylorthotitanat (Titan(IV)-isopropoxid) ist ein Lewis-Säure-Katalysator, der bei organischen Reaktionen wie der Sharpless-Epoxidierung verwendet wird.[1]
Anwendung
In einem zweistufigen Sol-Gel-Verfahren wurden neuartige Metalloxid-/Phosphonat-Hybride aus Titan(IV)isopropoxid gebildet. Ausgangsmaterial für dünne Barium-Strontium-Titanat-Beschichtungen. Zur Herstellung poröser Titanosilikate; dabei handelt es sich um potenzielle Ionenaustausch-Materialien für die Beseitigung von radioaktiven Abfällen. Angewendet bei der Bildung eines Heterosupermoleküls, das aus einem TiO2 Nanokristallit-Viologen-Elektronenakzeptorkomplex besteht, dessen lichtinduzierter Elektronentransfer belegt ist.
Vorsicht
kann sich bei der Lagerung verfärben
Sonstige Hinweise
Additive zur Verwendung in der asymmetrischen Sharpless-Epoxidierung von allylischen Alkoholen[2]; Katalysator für Transveresterungen mit verschiedenen Alkoholen unter neutralen Bedingungen[3]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Catalyst design for alkene epoxidation by molecular analogues of heterogeneous titanium-silicalite catalysts
Sole DA, et al.
ACS Catalysis, 10, 4737-4750 (2020)
R. Imwinkelried et al.
Organic Syntheses, 65, 230-230 (1987)
Alexander V Agafonov et al.
Polymers, 12(9) (2020-09-24)
Electrorheological elastomers based on polydimethylsiloxane filled with hydrated titanium dioxide with a particle size of 100-200 nm were obtained by polymerization of the elastomeric matrix, either in the presence, or in the absence, of an external electric field. The viscoelastic
Tadashi Kokubo et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 19(2), 695-702 (2007-07-11)
A rectangular specimen of polyethylene terephthalate (PET) was soaked in a titania solution composed of titanium isopropoxide, water, ethanol and nitric acid at 25 degrees C for 1 h. An amorphous titanium oxide was formed uniformly on the surface of
Alfred J Wooten et al.
Organic letters, 9(3), 381-384 (2007-01-26)
[reaction: see text] We report the catalytic asymmetric allylation of ketones under highly concentrated reaction conditions with a catalyst generated from titanium tetraisopropoxide and BINOL (1:2 ratio) in the presence of isopropanol. This catalyst promotes the addition of tetraallylstannane to
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf